Spatels, LaboPlast® Bio/SteriPlast® Bio
Leverancier: BURKLE
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
5379-1009 5379-0009
231-0538EA 21.6 EUR
231-0538 231-0531
Spatels, LaboPlast® Bio/SteriPlast® Bio
Spatels
Bio PE, wit. Deze spatels voor eenmalig gebruik zijn vervaardigd uit biokunststof 'groen PE', dat volledig gemaakt is uit hernieuwbare grondstoffen. Ze zijn ideaal voor de monstername van poeders, korrels en pasta's.
  • “Groen PE” is 100% recycleerbaar, gemaakt zonder fossiele grondstoffen
  • Lange, ergonomische en stevige handgreep
  • Het puntige mesje perforeert eenvoudig papier en kunststof zakken
  • Beschikbaar als niet-steriel (LaboPlast® Bio) of gesteriliseerd met gammastraling (SteriPlast® Bio)
  • Geproduceerd in een cleanroomomgeving