VWR® Clip-It™, Digitale Timer, één kanaal
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
609-0205EA 35.5 EUR
609-0205
VWR® Clip-It™, Digitale Timer, één kanaal
Timers Digitale timers
Deze timer, met kwartskristalnauwkeurigheid, beschikt over optel- en aftelfuncties.
  • Aftelmodus van 100 uur tot 1 seconde (in stappen van 1 seconde)
  • Stopwatch-modus: Tijden van 1 seconde tot 99 uur en daarna herhaald
  • Bij nul klinkt een alarm gedurende 60 seconden, of kan handmatig worden uitgeschakeld
  • Handig geheugen slaat de laatste geprogrammeerde instelling op, zodat u deze snel kunt oproepen: Handig voor repetitieve timinggebeurtenissen
  • De bediening met vijf toetsen is snel en intuïtief
  • Kan worden vastgeklikt aan een laboratoriumjas, riem, notitieboekje of klembord
Certificaten: Voldoet aan ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 en 9001, geaccrediteerd door A2LA en geeft traceerbaarheid aan volgens de normen van NIST.
Leveringsinformatie: Geleverd met clip, magneet, batterij en kalibratiecertificaat.