VWR® Radiogestuurde wandklok
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
620-2300EA 129 EUR
620-2300 620-2301
VWR® Radiogestuurde wandklok
Timers Wandklokken
Bekijk overal de tijd, temperatuur en vochtigheid.
  • Kalender met maand, datum en dag
  • Klokformaat van ¹²/₂₄ uur
  • Radiosignaal uit Groot-Brittannië (Anthorn, Cambria) of continentaal Europa (Mainflingen, Duitsland) atoomklok stelt automatisch de juiste datum/tijd in; kalender geeft maand/datum, dag, schrikkeljaar, alarm weer
  • Giant-Digits™ 63 mm zichtbaar vanaf 30 m
B×D×H: 229×32×127 mm
Certificaten: Traceerbaarheid naar standaarden van NIST. Kalibratie voldoet aan ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 en 9001.
Leveringsinformatie: Geleverd met batterijen, muurbevestiging, bankstandaard en kalibratiecertificaat.