Kjeltabs tabletten
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1.10958.0250 1.10958.1000 1.15348.0250 1.15348.1000 1.17958.0250 1.16469.0250 1.16469.1000 1.18348.0250 1.18469.0250
1.10958.0250EA 267 EUR
1.10958.0250 1.10958.1000 1.15348.0250 1.15348.1000 1.17958.0250 1.16469.0250 1.16469.1000 1.18348.0250 1.18469.0250
Kjeltabs tabletten
Destructiesystemen Kjeldahl-tabletten en -reagentia
Naast de traditionele 5 g Kjeldahl-tabletten, die als katalysatoren worden toegevoegd aan het destructiemengsel, levert Merck Millipore het 3,5g-tablet. Dit zorgt voor de noodzakelijke flexibiliteit om de optimale instelling te vinden voor de verhouding katalysator/zwavelzuur.
  • De 3,5g-tabletten zijn geschikt voor microdestructie
  • Gebruiksvriendelijk PE-verpakkingsconcept