VWR® Traceable®, thermometers voor koelkasten en vriezers
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
620-2211EA 269 EUR
620-2211 620-2212 620-2213 620-2214 620-2215 620-2216 620-2217
VWR® Traceable®, thermometers voor koelkasten en vriezers
Thermometers Digitale thermometers
Deze digitale thermometers zijn ontworpen voor het bewaken van temperaturen in koelkasten, diepvriezers, waterbaden, verwarmingsblokken en incubators. Flessondes worden gebruikt bij het bewaken van de bewaaromstandigheden voor vaccins of andere belangrijke monsters.
  • Vast loginterval van 1 minuut
  • Slaat maximaal 10 unieke alarmgebeurtenissen op
  • Kan meer dan een miljoen observaties opslaan
  • Ruwe gegevens op het apparaat kunnen niet worden overschreven of gewijzigd
  • Toestand: Lage batterij, weinig geheugen, USB-gegevensoverdracht en actieve alarmstatus