Diagnoseflessen, steriel, Nalgene®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
342035-0005 342035-0010 342035-0020
215-1166EA 1080 EUR
215-1166 215-1167 NALG342035-0020
Diagnoseflessen, steriel, Nalgene®
flesjes
Deze doorzichtige PETG-flacons met witte HDPE-sluitingen zijn ideaal voor bemonstering, opslag en verzending van reagentia of bufferoplossingen.
  • Niet pyrogeen en niet cytotoxisch
  • Inclusief gevoerde, witte HDPE-sluiting voor een lekvrije afdichting
Certificaten: Manufactured in compliance with ISO 13485:2003 quality requirements. Serum Vials meet the requirements of 21CFR177.1520 for food and beverage use, USP Class VI.
Verpakking: Verpakt in krimpfolie trays met sluitingen. Deze flacons zijn in bulk verpakt, 100 flacons per schaal, 500 flacons per doos.