Dit systeem bestaat uit een tablet en een draadloze 5 MP-camera. Het kan op alle microscopen worden bevestigd met een C-houder.
- Geen computer nodig
- Draadloze verbinding tussen tablet en camera: Tablet kan in elke positie worden gebruikt
- Beelden kunnen onmiddellijk worden gedeeld via een draadloos netwerk
- Tablet met gebruiksvriendelijk 10,1" touchscreen display
- Snel en eenvoudig datarapporten maken
De beeldanalysesoftware die vooraf op de tablet is geïnstalleerd, is zo ontwikkeld dat de gebruikerservaring eenvoudig en intuïtief is. De software maakt preview, beeldopname, video-opname, meting, annotaties, aanpassing van beeldparameters, gegevensexport naar PDF of Excel, tellen, wachtwoordbeveiliging voor meerdere gebruikers, snel delen van afbeeldingen en rapporten mogelijk.
Tabletspecificaties:
Besturingssystemen: Android OS
CPU: Processor Intel® Atom™ Z3745, 1,33 GHz, Quad Core
RAM: 1024 MB
Display: LCD hoge definitie 10,1", multi-touch
Geheugen: HD-SSD 16 GB
Netwerk: Draadloos, Bluetooth
Bestelinformatie: Included in the package: 10" tablet supplied with multilingual software for image capture and analysis (EN, FR, DE, PT, ES, IT), Lithium polymer (LiPo) eight hour lifetime battery, wireless CMOS camera, power supply, slide with calibration circles, and table support.
Leveringsinformatie: Geleverd met meertalige software voor het vastleggen en analyseren van beelden, voeding (met EU-, UK-, US-stekkers), kalibratieschuif en tafelsteun voor de tablet.