Capillaire Kolommen, HP-5ms
Leverancier: Agilent
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
19091S-101 19091S-102 19091S-102E 19091S-105 19091S-112 19091S-113 19091S-133 19091S-213 19091S-231 19091S-233 19091S-233E 19091S-313 19091S-331 19091S-333 19091S-336 19091S-413 19091S-416 19091S-431 19091S-433 19091S-433E 19091S-436 19091S-433I 19091S-112E 19091S-413E 19091S-436E 19091S-577 19091S-101LTM 19091S-102LTM 19091S-331LTM 19091S-413LTM 19091S-431LTM 19091S-433LTM 19091S-577LTM 29091S-433LTM
HEWL19091S-101EA 453 EUR
HEWL19091S-101 HEWL19091S-102 HEWL19091S-102E HEWL19091S-105 HEWL19091S-112 HEWL19091S-113 HEWL19091S-133 HEWL19091S-213 HEWL19091S-231 HEWL19091S-233 HEWL19091S-233E HEWL19091S-313 HEWL19091S-331 HEWL19091S-333 HEWL19091S-336 HEWL19091S-413 HEWL19091S-416 HEWL19091S-431 558-0244 HEWL19091S-433E 558-0245 HEWL19091S-433I HEWL19091S-112E HEWL19091S-413E HEWL19091S-436E HEWL19091S-577 HEWL19091S-101LTM HEWL19091S-102LTM HEWL19091S-331LTM HEWL19091S-413LTM HEWL19091S-431LTM HEWL19091S-433LTM HEWL19091S-577LTM HEWL29091S-433LTM
Capillaire Kolommen, HP-5ms
Kolommen voor chromatografie
Deze kolommen hebben zeer lage afloopkarakteristieken die ideaal zijn voor GC/MS.
  • Specifiek getest op inertie voor actieve samenstellingen, waaronder zure en basische samenstellingen
  • Verbeterde signaal-ruisverhouding voor een betere gevoeligheid en massa spectrumintegriteit
  • Gebonden en cross-linked
5% -Penyl-methylpolysiloxaan, niet-polair, oplosmiddel afspoelbaar