Digitale blokverwarmers
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
88870004 88870005 88870006
460-0306EA 488 EUR
460-0306 460-0307 460-0308
Digitale blokverwarmers
Blokverwarmers Digitale blokverwarmers
Veelzijdige digitale blokverwarmers bieden een groot aantal blokken zodat ze geschikt zijn voor verschillende buizen en bieden temperatuuruniformiteit en -stabiliteit voor reproduceerbare resultaten. De units zijn voorzien van digitale bediening en weergave van tijd en temperatuur en zijn duurzaam dankzij hun stalen behuizing met poedercoating. Ideaal voor monstervoorbereiding, enzymconservering, enzym-substraatreacties, DNA-amplificatie, gel-elektroforesedegeneratie en serumcoagulatie. Grote keuze aan modellen voor 1, 2 en 4 verwisselbare modulaire blokken voor verschillende buisjes en toepassingen.
  • Ingebouwde temperatuurmeetsonde voor uitstekende temperatuurnauwkeurigheid en -regeling
  • Nauwkeurige temperatuurregeling met PID-circuit
  • Temperatuurkalibratie stelt de gebruiker in staat om de temperatuur af te stemmen op de gewenste waarde
  • Timer stelt de gebruiker in staat om de opwarmtijd nauwkeurig te bewaken
  • Verwisselbare monsterblokken van aluminiumlegering bieden veelzijdigheid en maken eenvoudig reinigen en desinfecteren mogelijk
Leveringsinformatie: wordt geleverd met tool om blokken te verwijderen, maar zonder blokken; deze moeten afzonderlijk worden besteld.
Opgelet: * RT = kamertemperatuur
Opmerking: hierboven getoonde temperatuurstabiliteitswaarde is bij 37 °C.