Digitale blokverwarmer, compact
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
88871003 88871004
460-0284EA 390 EUR
460-0284 460-0283
Digitale blokverwarmer, compact
Blokverwarmers Digitale blokverwarmers
Deze veelzijdige digitale blokverwarmers bieden goede temperatuuruniformiteit en -stabiliteit, zodat reproduceerbare resultaten worden gegarandeerd. De units zijn compact en licht van gewicht met digitale temperatuurregeling en -weergave, zodat de ruimte op de werktafel optimaal wordt benut. De units zijn ideaal voor monstervoorbereiding, enzymconservatie, DNA-amplificatie en enzym-substraatreacties.
  • Ingebouwde temperatuurmeetsonde draagt bij aan uitstekende temperatuurnauwkeurigheid en -regeling
  • Ontworpen voor nauwkeurige temperatuurregeling
  • Snelle