VWR® Nitrile Extra Light, Nitrilhandschoenen
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
112-4193EA 29.5 EUR
112-4193 112-4197 112-4194 112-4195 112-4196
VWR® Nitrile Extra Light, Nitrilhandschoenen
Handschoenen
Deze dunne, tweehandige handschoenen zijn geschikt voor gebruik in medische toepassingen, voedselverwerking en voor algemene laboratoriumvereisten in niet-gevaarlijke omgevingen.
  • Niet-steriele, poedervrije, getextureerde vingertoppen
  • Erg dun: Biedt uitstekende elasticiteit voor een goed draagcomfort
  • Vrij van ftalaten/weekmakers en allergene latexeiwitten; bijzonder huidvriendelijk voor gebruikers met latexallergie
  • Manchetten met kralen voor gemakkelijker aantrekken
  • Geringe dikte en getextureerde vingertoppen voor uitstekende grip
Certificaten: EN ISO 3More Product Information