Cleanroom stofzuiger, CWR POLY series, Tiger-Vac®
Leverancier: TIGER-VAC
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
110499B 110498B
141-1080EA 5230 EUR
141-1080 141-1079
Cleanroom stofzuiger, CWR POLY series, Tiger-Vac®
Stofzuigers
Deze nat en droog vuilwaterstofzuigers zijn ontworpen voor de algemene schoonmaak in contaminatie-gecontroleerde-omgevingen. Ze zijn geschikt voor cleanroom omgevingen en kunnen gebruikt worden in de farmaceutische industrie.
  • Een filtratiesysteem bestaande uit 5 stadia dat een dubbele ULPA U15 filter bevat (één voor de werkende lucht en één voor de koelende lucht), een dubbele stoffilter en wegwerpbare filterzak
  • Enkele fase by-pass motor
  • Geplaatst op een vier-wiel onderwagentje voor een goede wendbaarheid
  • Terugwinningscapaciteit: 25 tot 47,5 liter in de vuilwatertank en recovery tank en 9,5 tot 19 liter in een wegwerpbare filterzak
  • Optionele Middle Ring met een Activated Carbon Cartridge (MRAC) beschikbaar
Deze units zijn EMI/RFI beschermd en zullen computers en gevoelige elektronische apparatuur niet verstoren.
Voorzien van een dubbele ULPA filtratie om zowel de werkende lucht als de koelende lucht te filteren. Elke ULPA filter is individueel laser-getest om een efficiëntie van 99,999% op 0,12 micron te verzekeren. Een dubbel ULPA filtratiesysteem verzekert cleanroom compatibiliteit en zorgt voor zuigkracht op maximaal vermogen.
Construction: Recovery tank made from polyethelyne
Cleanroomcompatibel met ISO Klasse 4 (de vroegere Klasse 10).
De ULPA stofzuiger is getest op aerosol lekken.
Certificaten: Cleanroomcompatibel met ISO Klasse 4 (de vroegere Klasse 10).
De ULPA stofzuiger is getest op aerosol lekken.
Leveringsinformatie: Bevat een volledige toolkit.