Methanol met 0,1% (v/v) Trifluorazijnzuur, HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Packaged under nitrogen.
84870.290EA
83.8
EUR
84870.290
84870.320
Methanol met 0,1% (v/v) Trifluorazijnzuur, HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS
Methanol met 0,1% (v/v) Trifluorazijnzuur
Bewaar temperatuur:
Kamertemperatuur |
UN:
1230 ADR: 3 (6.1),II |
Specification Test Results
Nominal concentration (V/V) | 0.095 - 0.105 % |
Evaporation residue | Max. 0.0001 % |
Water | Max. 0.02 % |
Ca (Calcium) | Max. 0.2 ppm |
K (Potassium) | Max. 0.2 ppm |
Mg (Magnesium) | Max. 0.2 ppm |
Na (Sodium) | Max. 0.5 ppm |
Transmittance (225 nm) | Min. 20 % |
Transmittance (240 nm) | Min. 50 % |
Transmittance (250 nm) | Min. 80 % |
Transmittance (260 nm) | Min. 95 % |
Transmittance (270 nm) | Min. 99 % |
Suitable for LC-MS | Passes test |