Laboratoriumwasmachine-desinfectieapparaat, PG 8583
Leverancier: Miele
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
141-1384EA 0 EUR
MIEL10859810 141-1384 141-1386 MIEL10138470 MIEL11054470 MIEL10124690 141-1628 MIEL10859820 141-1426 141-1387 141-1302 141-1273 141-1274 141-1275 141-1352 141-1276 141-1353 MIEL10114250 MIEL10276770 MIEL10124600 MIEL10096840 MIEL10917240 141-1358 141-1314 141-1237 141-1556 141-1359 141-1557 141-1238 141-1558 141-1559 141-1354 141-1233 141-1552 141-1277 141-1355 141-1553 141-1234 141-1356 141-1554 141-1235 141-1357 141-1313 141-1555 141-1236 MIEL10859790 MIEL10114320 141-1241 141-1285 MIEL10114120 141-1286 141-1242 141-1287 141-1562 141-1280 141-1281 141-1282 141-1283 MIEL10085380 MIEL11591430 141-1563 141-1244 141-1246 141-1400 141-1401 141-1247 MIEL10113970 141-1251 141-1295 141-1296 141-1252 MIEL11560050 141-1297 141-1298 141-1292 141-1293 MIEL10138460 141-1294 MIEL10138380 MIEL9862440 MIEL10124620
Laboratoriumwasmachine-desinfectieapparaat, PG 8583
Wasmachines voor glaswerk
Miele PG 8583 laboratoriumglaswerk wasmachine is een professionele oplossing voor:
laboratoriumglaswerk voor analytische experimenten. Deze benadering is bijzonder vriendelijk voor materialen en wordt aanbevolen door toonaangevende fabrikanten van laboratoriumglaswerk.
  • 'Touch on metal'-bedieningselementen met drieregelige tekstweergave zoals programmanaam, werkelijke/doeltemperatuur en resterende programmatijd
  • Programmacatering voor alle disciplines en vacante programmaplaatsen voor gebruikersspecifieke programma's
  • Vrij toewijsbare knoppen voor directe toegang en individueel selecteerbare programmanamen voor snelle toegang tot routinetaken
  • AutoOpen/ComfortClose: voor de gebruiker betekent ComfortClose dat er zeer weinig kracht nodig is om de deur te sluiten, aangezien de deur automatisch wordt gesloten en vergrendeld
  • Het zoutreservoir met een inhoud van ca. 2 kg bevindt zich in de deur
  • Geoptimaliseerde sproeiarmen met zes sensoren, twee zijn verantwoordelijk voor het bewaken van de rotatie van de sproeiarmen in de machine en de andere vier bewaken de sproeiarmen aan boord van lastdragers
  • Viervoudig filtersysteem met grote oppervlakte-, grof-, glasbreuk- en microfijnfilters
  • Hygiënisch verswatersysteem met verswaterinname voor elke programmafase
Grotere capaciteit: Een verhoogde doorvoercapaciteit is het resultaat van de nieuwe kastafmetingen in combinatie met geoptimaliseerde ladingdragers, wat resulteert in besparingen op het gebied van tijd, ruimte en investering. De doorlooptijd van laboratoriumglaswerk wordt verhoogd en het werk wordt versneld tijdens de piekuren. Er is minder ruimte nodig voor items die wachten op herverwerking. In grote laboratoria verlaagt dit de investeringskosten, aangezien hetzelfde volume glaswerk kan worden gereinigd met minder machines en minder lastdragers. De capaciteit per cyclus bij het wassen van bijvoorbeeld 50 tot 100 ml ronde kolven en flessen, is met maar liefst 388% verhoogd ten opzichte van de G 78×× serie.
Grotere zuiverheid: verbeterde reinigingsprestaties maken handmatige nareiniging overbodig. Hygiënische herverwerking wordt gegarandeerd door de hoogwaardige roestvrijstalen kast, gelast met lasertechnologie, wat resulteert in een spleetvrije binnenkast, die vuilophoping voorkomt. Verwarmingselementen die naar de verwarmingspomp zijn verplaatst, bieden geen hoekjes en spleten waar vuil zich kan verzamelen en verminderen de overdracht van wasmiddel. Er blijven geen plassen water achter en laboratoriumglaswerk is vrij van sporen die de volgende reeks analytische experimenten zouden kunnen belemmeren.
Grotere flexibiliteit: de nieuwe modulaire benadering van manden in het laboratoriumveld garandeert maximale flexibiliteit in combinatie met intuïtieve bediening, aangezien modules opnieuw kunnen worden geconfigureerd voor verschillende belastingen en opnieuw kunnen worden gemonteerd. Dit flexibele ontwerp en de reeks combinatiemogelijkheden vermindert het aantal benodigde ladingdragers en vermindert zowel de aanschafkosten als de opslagruimte. Door het aanbod en de verscheidenheid aan programma's kunnen klanten gerichte programma's gebruiken die zijn afgestemd op de mate van vervuiling en het type en de hoeveelheid glaswerk. Daarnaast is het ook mogelijk om klantspecifieke programma's samen te stellen om tegemoet te komen aan de behoefte aan meer eigenheid.
Bij de PG 8583 EcoDry droogmachine opent de deur automatisch op het einde van een programma vanaf dat de temperatuur beneden de 70 °C zakt. Hete, vochtige lucht wordt vrijgelaten zodat de belading sneller kan drogen en afkoelen.
Certificaten: In overeenstemming met IP 20, EN 980, EN 62304 en EN 50581.
Bestelinformatie: Manden en accessoires zijn niet inbegrepen, deze dienen apart besteld te worden. Neem contact op met uw Avantor-verkoopvertegenwoordiger/technische diensten voor hulp bij de productconfiguratie.