Beakers, tall form, super duty
Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
211182908 211183604 211184806
214-0404EA 8 EUR
214-0404 214-0405 214-0406
Beakers, tall form, super duty
Bekers
DURAN®, borosilicaatglas 3.3, helder, met tuit.
  • Hogere mechanische stabiliteit dan standaard glazen maatbekers dankzij de robuuste versterkte rand
  • Gelijkmatige wanddikte
  • Zeer goede chemische bestendigheid, goede thermische bestendigheid
Met schrijfveld en goed leesbare schaalverdeling. Het is raadzaam om Super Duty-maatbekers langzaam en gelijkmatig te verhitten, om te voorkomen dat het glas thermisch wordt belast. Bij zeer hoge temperaturen of snelle temperatuurveranderingen kunt u het beste de standaardmaatbekers van DURAN® gebruiken; deze zijn uitstekend bestand tegen temperatuurwisselingen. In vergelijking met de Super Duty-maatbekers is hun mechanische stabiliteit echter beperkt.
Met opgedrukte traceringscode (batch-herkenning).