Filterplaten, 96-wells, AcroPrep™
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
5047 5048 5041 5051-N 5055-N 5056-N 5063-N
516-9892EA 293 EUR
516-9892 516-9893 736-4002 516-6894 516-6898 516-6899 516-9895
Filterplaten, 96-wells, AcroPrep™
Microplaten Filtreerplaten
Deze platen zijn gemaakt van een chemisch bestendig, biologisch inert polypropyleen. Beschikbaar in diverse membraanconfiguraties met een barcodelabel met serienummer, hierdoor kunnen ze gebruikt worden in systemen met geautomatiseerde tracking.
  • Robotvriendelijk ontwerp in één geheel
  • Door de gepatenteerde afdichtingstechnologie wordt elke well afzonderlijk afgesloten, in combinatie met de verlengde uitlaat wordt er gespat en crosstalk van het filtraat voorkomen
Ontworpen in overeenstemming met de ANSI/SBS X-2004 specificaties.