Ballonpipetten, BLAUBRAND®, 1 maatstreep, klasse AS, LOT-certificaat (één batch)
Leverancier: Brand
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2.29704 2.29707 2.29712 2.29713 2.29705 2.29706 2.29708 2.29709 2.29710 2.29711 2.29717 2.29701 2.29702 2.29714 2.29703 2.29716 2.29715 2.29719 2.29718
BRND2.29704EA 54.2 EUR
BRND2.29704 612-1063 612-1064 BRND2.29713 BRND2.29705 BRND2.29706 BRND2.29708 BRND2.29709 BRND2.29710 BRND2.29711 BRND2.29717 BRND2.29701 BRND2.29702 BRND2.29714 BRND2.29703 BRND2.29716 BRND2.29715 BRND2.29719 BRND2.29718
Ballonpipetten, BLAUBRAND®, 1 maatstreep, klasse AS, LOT-certificaat (één batch)
Pipetten Volpipetten
AR-Glas®.
  • Gejusteerd op (TD, Ex)
  • Ringmarkering en opschriften in blauwe emaillekleur
  • Wachttijd 5 seconden
  • Totale bestelling van één batch: Alle geleverde pipetten komen van één batch voor het controleren van statistische testapparatuur
  • DE-M markering, met batchcertificaat en LOT-certificaat
Certificaten: DIN EN ISO 648; DE-M markering
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable