Katalase-reagens
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
941970ZAEA 27.6 EUR
941970ZA
Katalase-reagens
Testsystemen voor microbiologie Enzymatische testen
De katalasetest maakt differentiatie of identificatie van micro-organismen mogelijk, waarbij hun vermogen om katalase te produceren wordt getest. Katalase is een enzym dat micro-organismen beschermt tegen giftige zuurstofmetabolieten. Meestal produceren alleen aërobe micro-organismen katalase.
  • Een eenvoudige test voor identificatie van aerotolerante stammen
  • Maakt identificatie van Gram-positieve kokken mogelijk
  • Gebruiksvriendelijk
  • Storage: 8 to 25 °C