Industriële handschoenen, Camapur® Comfort 619
Leverancier: KCL by Honeywell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
619.10 619.9 619.8 619.6 619.7
KCHL619.10EA 9.3 EUR
KCHL619.10 KCHL619.9 KCHL619.8 KCHL619.6 KCHL619.7
Industriële handschoenen, Camapur® Comfort 619
Handschoenen
Deze naadloze polyamide voeringen hebben een PU coating op de palm die voor een uitstekende grip zorgt bij de hantering van vette en geoliede onderdelen.
  • Uitstekende pasvorm
  • Zeer goede vingergevoeligheid, zeer ademend
  • Goede mechanische bestendigheid
  • Grijze kleur voor een langere levensduur
  • Wasbaar
Ideaal voor gebruik in de elektronica- en auto-industrie, voor precisiemechanica, metaal- en kunststofverwerking en voor opslag- en inbedrijfstelling.
Certificaten: EN 388:2016 (3131X); Cat. II