Industriële handschoenen, RewoMech® 640
Leverancier: KCL by Honeywell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
640.10 640.11 640.12 640.7 640.8 640.9
KCHL640.10EA 32.3 EUR
KCHL640.10 KCHL640.11 KCHL640.12 KCHL640.7 KCHL640.8 KCHL640.9
Industriële handschoenen, RewoMech® 640
Handschoenen
Deze uiterst bestendige handschoenen uit kunstleer bieden goede mechanische bescherming. De rug van de handschoen is gemaakt van licht elastisch textiel voor een perfecte pasvorm.
  • Goede beweeglijkheid
  • Geen verharding van het materiaal
  • Absorberend profiel op het oppervlak voor een goede grip
  • De rug van de duim is uitgerust met TerryCotton stof voor zweetabsorptie
  • Manchet met Velcro® sluiting voor een perfecte pasvorm
  • Wasbaar
Ideaal voor metaal- en kunststofverwerking, werktuigbouwkunde, auto- en toeleveringsindustrie, reiniging en onderhoud, logistiek en bij het werken met geoliede en natte onderdelen.
Certificaten: EN 388:2016 (2121X); Cat. II.