Microcentrifugebuisjes
Leverancier: Brand
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
780540 780536 780546
525-0502EA 51.2 EUR
525-0502 525-0944 525-0945
Microcentrifugebuisjes
Buisjes Microcentrifugebuisjes
PP, doorschijnend.
  • Met dekselvergrendeling
  • Mat schrijfveld
  • Onderverdelingen voor benaderende volumebepaling
  • Vrij van endotoxines, DNase en RNase