Handheld digital microscopes, Dino-Lite Medical, TrichoScope
Leverancier: Dino-Lite / IDCP B.V.
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MEDL3H MEDL7HM
630-2608EA 348 EUR
630-2608 IDCPMEDL7HM
Handheld digital microscopes, Dino-Lite Medical, TrichoScope
Microscopen
Deze handmicroscopen zijn ideaal gereedschap om de hoofdhuid, haarschacht en het haar zelf in detail te bestuderen (trichoscopie). Afbeeldingen gemaakt met de TrichoScope kunnen de specialisten helpen bij het herkennen van huid- of haarproblemen en ziekten.
  • Ingebouwd polarisatiefilter (alleen sommige modellen) minimaliseert het verblindende effect van de hoofdhuid / het haar
  • Snelle USB 2.0-verbinding
  • Gevoed via USB-verbinding: geen batterijen nodig
  • Polariser-modellen: Ingebouwde 8 LED's kunnen naar wens worden in- of uitgeschakeld; een externe lichtbron is niet nodig
  • Robuuste composiet / kunststof of metalen behuizing
Certificaten: Voldoet aan de richtlijn voor medische hulpmiddelen 93/42/EEG, gewijzigd naar 2007/47/EC.
Leveringsinformatie: Geleverd met DinoCapture software (Windows), DinoXcope software (MacOS) en draagtasje.