Veiligheidsbril, SecureFit™ 400
Leverancier: 3M
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
SF408AS SF401AF SF402AF SF403AF SF410AS SF420AF-EU SF425AF-EU SF415AF-EU
111-1614EA 15 EUR
111-1614 111-1611 111-1612 111-1613 111-1615 MMMASF420AF-EU MMMASF425AF-EU MMMASF415AF-EU
Veiligheidsbril, SecureFit™ 400
Brillen
Een enkelvoudige veiligheidsbril in een modern design die zorgt voor een combinatie van een hoog draagcomfort en een optimale pasvorm zonder enig drukgevoel.
  • Tempeldrukverdeling zorgt voor een zacht gevoel
  • Dubbel geïnjecteerde, gewatteerde contactpunten bij de slapen voor extra comfort over de oren
  • Speciaal beugelontwerp voor natuurlijke aanpassing aan verschillende hoofdmaten
  • Zachte, verstelbare neuspads voor een individuele pasvorm
  • Glazen van polycarbonaat die 99,9% van de UVA- en UVB-stralen absorberen
Gewicht: 19 g
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable