Bolvormige microplaten, oppervlak met ultralage hechting, Corning®
Leverancier: Corning
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
3830 4520 4515 4516 4527
738-0203EA 2410 EUR
738-0203 738-0206 738-0204 738-0205 738-0218
Bolvormige microplaten, oppervlak met ultralage hechting, Corning®
Microplaten Celcultuurplaten
PS, zwarte, ondoorzichtige microplaat met optisch heldere bodem, met deksel. Het oppervlak met ultralage hechting is een covalent gebonden hydrogel-laag dat hydrofiel en neutraal geladen is. Het oppervlak minimaliseert de celhechting, eiwitabsorptie en enzymactivering. Het is ideaal voor cultivatie van stamcellen omdat het de vorming van embryoïd lichaam uit ES-cellen bevordert.
  • De geometrie van de well bevordert de vorming van sferoïden centraal van de well
  • Niet-cytotoxisch, biologisch inert en niet-afbreekbaar oppervlaak
  • Gesteriliseerd met gammastraling