ortho-Fosforzuur 1 mol/l, EMPROVE® EXPERT for biopharmaceutical production, SAFC®
Leverancier: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Phosphoric acid
4.80939.1000 4.80939.9950
4.80939.1000EA 52.6 EUR
4.80939.1000 4.80939.9950
ortho-Fosforzuur 1 mol/l, EMPROVE® EXPERT for biopharmaceutical production, SAFC®
ortho-Fosforzuur
Formule: H₃PO₄
MW: 98 g/mol
Kookpunt: 158
Smeltpunt: 21
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011340
CAS nummer: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8 III
Merck Index: 14,07344