Natriumchloride solution 3 mol/l, EMPROVE® EXPERT for biopharmaceutical production
Leverancier: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
1.37076.1000 1.37076.9010
1.37076.1000EA 89.6 EUR
1.37076.1000 1.37076.9010
Natriumchloride solution 3 mol/l, EMPROVE® EXPERT for biopharmaceutical production
Natriumchloride
Formule: NaCl
MW: 58.44 g/mol
Kookpunt: 109 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 801
Dichtheid: ≤1.11 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003477
CAS nummer: 7647-14-5
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
Merck Index: 14,08599