Nitril handschoenen, Microflex® 93-833
Leverancier: Ansell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
93-833/8.5-9 93-833/6.5-7 93-833/7.5-8 93-833/5.5-6 93-833/9.5-10
112-4273EA 36.8 EUR
112-4273 112-4271 112-4272 112-4270 112-4274
Nitril handschoenen, Microflex® 93-833
Handschoenen
These thin disposable gloves are up to 60% stronger than leading nitrile brands and up to 90% stronger than leading latex brands. They feature an advanced proprietary nitrile formulation which delivers an increased tactile sensitivity and reliable durability.
  • Ontworpen om handvermoeidheid te verminderen en werknemers productiever te maken met minder spierkracht
  • Helpt om te bescherming tegen het carpaltunnelsyndroom en minimaliseert de risicofactoren op ergonomische werkongevallen
  • Bevatten geen natuurrubberlatex of poeder om de dragers te beschermen tegen allergieën, irritaties en droogheid van de huid
  • De gestructureerde vingers zorgen voor een stevige, efficiënte grip en uitstekende bescherming
  • Gechloreerd om de handschoen eenvoudiger aan te trekken
Ideaal voor gebruik bij analytische testen, voedselverwerking, biotechnologie, laboratoriumtoepassingen, patiëntonderzoeken, lichte montagetaken en farmaceutische productie.
Certificaten: EN 455, EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS; Cat. III; AQL 0,65
Goedgekeurd voor voedselcontact