Recirculatiekoelers, RC 2
Leverancier: IKA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
4171000 4173000
IKAA4171000EA 4700 EUR
IKAA4171000 IKAA4173000
Recirculatiekoelers, RC 2
Circulatiethermostaten Gesloten circulatiesystemen Koelingscirculatoren
Deze recirculatiekoelers zijn ontworpen voor koeltoepassingen tot −20 °C met een krachtige koelcapaciteit van 400 W, ze zijn zeer efficiënt en bieden stabiele temperaturen. Met een draadloze controller is het mogelijk om de RC 2 veilig en eenvoudig te bedienen, onafhankelijk van waar het apparaat staat.
  • Een ontluchtingsventiel bij de vultrechter zorgt voor een veilige en zuivere behandeling van warmtevloeistof
  • Met de eenvoudig te openen voorklep kan de luchtfilter goed gereinigd worden
  • Het is mogelijk om de temperatuur rechtstreeks in het medium te meten en te controleren via de externe aansluiting voor de temperatuursensor
Dankzij zijn uitstekende temperatuurstabiliteit kan de RC zelfs de meest veeleisende toepassingen aan. De PEEK-pomp met snelheidsregeling zorgt voor een indirecte voortdurende aanpassing van de maximale druk en het debiet.
The high quality insulated 4 L bath reservoir allows the use of up to 2,5 liters of thermofluid in the external cooling circuit without refilling.
Max. flow rate / max. pressure:
18 L/min, 0,3 bar.
Opgelet: Cooling capacity at +20; +10; 0; −10 and −20 °C.