ESD-veiligheidsschoenen, instappers, Uni6, 31740
Leverancier: Abeba
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
31740/43 31740/42 31740/44 31740/35 31740/36 31740/46 31740/47 31740/48 31740/45 31740/38 31740/39 31740/40 31740/41 31740/37
114-5952EA 98.8 EUR
114-5952 114-5951 114-5953 114-5944 114-5945 114-5955 114-5956 114-5957 114-5954 114-5947 114-5948 114-5949 114-5950 114-5946
ESD-veiligheidsschoenen, instappers, Uni6, 31740
Schoenen en laarzen
ESD-veiligheidsschoen met microvezellaag aan bovenkant en antislip TPU-wandelzool die bestendig is tegen dierlijke vetten, oliën en brandstoffen.
  • Speciale zweetabsorberende voering met silver fibre
  • Vervangbare acc Wave inlegzool; orthopedische inlegzolen mogelijk
  • Sanitized®-behandeling vermindert geuren en bacteriële groei
  • PU-tussenzool met schokabsorberend schuim
  • Stalen neusbeschermer (200 J)
  • Wasbaar op 30 °C
Geschikt voor omgevingen die hygiëne vereisen.
Kleur: Wit
Certificaten: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; HACCP; EN ISO 20345:2011; S2, SRA