VWR® Traceable®, Digitale Koelkastthermometers
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®Traceable®
620-2302EA 28.5 EUR
620-2302
VWR® Traceable®, Digitale Koelkastthermometers
Thermometers Digitale thermometers
Deze thermometer is ontworpen voor het bewaken van temperaturen in opslagruimten, laboratoria, kantoren en zuurkasten. Het bevat bevestigingsmiddelen voor flexibele positionering.
  • Gemakkelijk afleesbaar LCD-scherm
  • Schakel over van °F naar °C
  • Wordt elke 30 seconden bijgewerkt
Certificaten: Traceerbaarheid geboden volgens ISO/IEC 17025 en normen van NIST.
Leveringsinformatie: Geleverd met zuignap, VELCRO®-sluiting, zilveroxidebatterij en Traceable®-kalibratiecertificaat.