Printers voor machines voor glaswerk
Leverancier: MIELE
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
5400800 7951540 7951400
141-0413EA 1481 EUR
141-0413 141-0630 141-0616
Printers voor machines voor glaswerk
Printers Document Printers
De PRT 100 printer kan gelinked worden met een afwasmachine via de RS232 module (inclusief bij 141-0413 en 141-0616). Dit is een ideale en goedkope oplossing voor kleine installaties zonder PC of voor entry-level procesdocumentatie softwarepakketten.