Chemisch bestendige handschoenen, Camatril® 733
Leverancier: KCL by Honeywell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
733.8_U 733.9_U
KCHL733.8_UEA 0 EUR
KCHL733.8_U KCHL733.9_U
Chemisch bestendige handschoenen, Camatril® 733
Handschoenen
Deze ongevoerde nitrilhandschoenen hebben een hoge mechanische en chemische bestendigheid. De hoge schuur-, snij- en perforatiebestendigheid maakt het werken met scherpe materialen mogelijk.
  • Goede grip bij het hanteren van vettige en geoliede onderdelen
  • Goede temperatuurflexibiliteit
  • Handschoenoppervlak vrij van siliconen (laat geen sporen na, testmethode auto-industrie)
  • Antistatische en elektrostatische eigenschappen
  • Onderarm is beschermd door de lange manchet
Ideaal voor gebruik in de landbouw, laboratoria, de automobiel/petrochemische/druk/chemische industrie en verfspuiterijen. Ook geschikt voor de behandeling van epoxyharsen.
Certificaten: EN ISO 374-1 Type A (AJKLMO), EN 388:2016 (3102X); Cat. III; AQL <0,65