Industriële handschoenen, RewoMech® 641
Leverancier: KCL by Honeywell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
641.7 641.8 641.9 641.10 641.11 641.12
KCHL641.7EA 5060 EUR
KCHL641.7 KCHL641.8 KCHL641.9 KCHL641.10 KCHL641.11 KCHL641.12
Industriële handschoenen, RewoMech® 641
Handschoenen
Deze uiterst bestendige handschoenen uit kunstleer bieden goede bescherming voor mechanische werkzaamheden. Ze bieden zelfs op natte voorwerpen een goede grip en beschermen de palm tegen vocht en olie door de Tyvek® film. De rug van de handschoen is gemaakt van licht elastisch textiel voor een perfecte pasvorm.
  • Ademende stof, geen materiaalverharding: Alternatief voor de gebruikelijke leren handschoenen
  • Goede vingergevoeligheid bij de hantering van fijne voorwerpen
  • De manchet is verstelbaar dankzij de Velcro®-sluiting
  • Met vochtbarrière op de palm
  • Badstof voor zweetabsorptie
  • Wasbaar en herbruikbaar
Ideaal voor metaal- en kunststofverwerking, werktuigbouwkunde, reiniging en onderhoud, montagetaken en bij de hantering van geoliede en natte voorwerpen.
Certificaten: EN 388 (1132); Cat. II