Chemisch bestendige handschoenen, Lapren® 706
Leverancier: KCL by Honeywell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
706.10 706.7 706.8 706.9
KCHL706.10EA 712 EUR
KCHL706.10 KCHL706.7 KCHL706.8 KCHL706.9
Chemisch bestendige handschoenen, Lapren® 706
Handschoenen
Deze latexhandschoenen zijn voorzien van een grote hoeveelheid polychloropreen om hun chemische bestendigheid te verbeteren. Een mengsel van grondstoffen verzekert een hoge elasticiteit en ook een goede treksterkte en scheurbestendigheid.
  • Met katoenvlokvoering, elastische manchet en anatomisch ontwerp
  • Uitstekende gevoeligheid
  • Goede grip bij het hanteren van natte onderdelen
  • Hoge flexibiliteit bij lage temperaturen
  • Hoge elasticiteit, goed draagcomfort
Ideaal voor laboratoriumwerk, reiniging, de productie van kleine onderdelen, precisie-engineering enMore Product Information