BOD-systemen, manometrisch, Lovibond BD 600
Leverancier: Lovibond
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2444460 2444465
705-0911EA 2761.6 EUR
705-0911 705-0912
BOD-systemen, manometrisch, Lovibond BD 600
BOD-meetsystemen
Manometrische, respirometrische BOD-meting met behulp van de Lovibond® BD 600-systemen voor bepaling van de hoeveelheid zuurstof die nodig is voor de biologische afbraak van organisch materiaal in een afvalwatermonster.
  • Measuring range of the system is 0 to 4000 mg/L
  • User and environment friendly
  • Large brilliant display for graphical representation of measured values
  • Remote control
  • User-selectable time span from 1 to 28 days
  • Free individual programming of each of the six samples
  • Inductive stirring system
Respirometrische methoden bieden directe metingen van het zuurstofverbruik door micro-organismen in een met lucht of zuurstof verrijkte omgeving in een gesloten vat onder voorwaarde van constante temperatuur en roeren. Metabool geproduceerde kooldioxide door de bacteriën is chemisch gebonden door de kaliumhydroxideoplossing in de afdichtingsbeker in de fles.
Het resultaat is een drukverlies in het systeem, dat recht evenredig is aan de BOD-waarde en wordt gemeten aan de hand van de BOD-sensor. Het BOD-niveau wordt vervolgens direct weergegeven in mg/L.
De BOD-waarden worden automatisch in regelmatige intervallen opgeslagen in het sensorgeheugen en kunnen op elk gewenst moment worden opgeroepen op het grote display zonder dat er tijdrovende conversie met factoren nodig is. Dit houdt in dat als een testserie op een zondag eindigt, deze gedurende de volgende week probleemloos kan worden beoordeeld. Meetseries kunnen worden opgeslagen op een USB-stick/SD-kaart of via een USB-kabel worden overgebracht, zodat de gegevens op een computer kunnen worden beoordeeld.
Leveringsinformatie: de BD 600 wordt geleverd met 6 sensorkoppen en een regeleenheid met batterijen, voedingseenheid inclusief een Y-kabel voor algemene voeding van BD 600 en roereenheid, 1× USB-kabel, 1× afstandsbediening, inductieve roereenheid met 6 plaatsen, 6 monsterflessen, 6 rubberen pakkingen, 6 magnetische roerstaven, 1× overloopkolf (157 ml), 1× overloopkolf (428 ml), 1× fles met kaliumhydroxideoplossing (50 ml), 1× fles met nitrificatie-inhibitoroplossing (50 ml) en 1 set instructies.
De BD 606 bevat 2 sets van de bovenstaande, met uitzondering van de volgende die afzonderlijk worden geleverd: afstandsbediening, overloopkolven en oplossingen van 50 ml en instructies.