Multiparametermeters, tafelmodel, HQd (HQ430d / HQ440d)
Leverancier: Hach
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
HQ430D9800002 HQ430D9800012 HQ440D9800002 HQ440D9800012
HACHHQ430D9800002EA 1743 EUR
HACHHQ430D9800002 665-0381 HACHHQ440D9800002 665-0382
Multiparametermeters, tafelmodel, HQd (HQ430d / HQ440d)
Elektrochemische meters pH- en multiparametersystemen
Deze geavanceerde laboratoriummeters met één of twee ingangskanalen zijn ideaal voor het testen van kritieke waterkwaliteitsparameters.
  • Eén of twee ingangskanalen voor pH, ORP, mV, temperatuur, geleidbaarheid, TDS, zoutgehalte, DO en ISE: voor gebruik met elke IntelliCAL™-elektrode
  • Eenvoudig te bedienen gebruikersinterface waarvoor geen handleiding of training nodig is
  • Geleide kalibratie en controle van standaardroutines verminderen kalibratiefouten tijdens stabilisatiewaarschuwingen
  • Interne USB-poorten vereenvoudigen de gegevensoverdracht, randapparatuur