VWR® VAPOUR-Line, Verticale autoclaven
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
481-0782EA 21000 EUR
481-0782 481-0783 481-0784 481-0785 481-0786 481-0787 481-0795 481-0796 481-0797 481-0798
VWR® VAPOUR-Line, Verticale autoclaven
Sterilisatoren Autoclaven (stoomsterilisatoren)
Deze autoclaven zijn ideaal voor sterilisatie van media, apparatuur en afvalstoffen. Deze eenheden zijn ontworpen voor veiligheidslaboratoria en zijn voorzien van uitlaatluchtfiltratie (optie FA); dit beschermt de gebruiker en de omgeving tegen ziektekiemen en genetisch gemodificeerd materiaal dat tijdens de ontluchtingsfase uit de autoclaaf en in het laboratorium wordt geblazen.
  • Gemakkelijk te installeren, gebruiken en onderhouden
  • Met of zonder geïntegreerd snelle koeling voor vloeistoffen
  • Met uitlaatluchtfiltratie
  • Dieptefilter met metalen behuizing wordt niet opgeblazen
  • Geïntegreerde partijteller
  • Inline sterilisatie van filterelement tijdens cyclus
  • Filterelement kan eenvoudig worden vervangen
  • Steriel filterelement van 0,2µm met fabrikantcertificaat voor 200 partijen
Neem contact op met uw plaatselijke VWR-verkoopkantoor voor andere opties.
Certificaten: TÜV-goedgekeurd systeem voor veiligheidsvergrendeling