Veiligheidsschoenen, met veters, Mac Crossroad
Leverancier: UVEX
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
6211336 6211338 6211337 6211339 6211345 6211340 6211346 6211341 6211343 6211347 6211348
114-5905EA 0 EUR
114-5905 114-5907 114-5906 114-5908 114-5914 114-5909 114-5915 114-5910 114-5912 114-5916 114-5917
Veiligheidsschoenen, met veters, Mac Crossroad
Schoenen en laarzen
100% metaalvrije multifunctionele veiligheidsschoenen gemaakt van vloeistofbestendig volnerfleer en een rubberen MACSOLE®-zool (bestendig tegen oliën, koolwaterstoffen en chemicaliën, warmtebestendig tot 300 °C).
  • Mesh voering
  • Verwijderbare, anatomisch gevormde CELL TECH hygiënische inlegzool: Geperforeerd en schokabsorberend
  • Rubberen zool uit twee delen met uitstekende schuur- en snijbestendigheid en zelfreinigend profiel
  • Metaalvrije, lichtgewicht neusbeschermer (200 J)
  • Perforatiebestendige metaalvrije tussenzool
  • Rubberen overneus, verstevigde hiel en zijkanten
Ideale schoen voor oneffen terrein en vochtige omgevingen.
Kleur: Zwart
Certificaten: EN ISO 20345:2011; S3, CI, HI, HRO, SRC