Rapid Translation System (RTS)-lineaire sjablonen
Leverancier: biotechrabbit
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BR1400801 BR1401201 BR1402401 BR1402201
733-2334EA 440 EUR
733-2334 733-2345 BTRABR1402401 BTRABR1402201
Rapid Translation System (RTS)-lineaire sjablonen
Eiwitexpressie Systemen voor eiwitexpressie
Uitdrukking kits voor het genereren van op PCR-gebaseerde lineaire sjablonen.
RTS Kit Plus lineair sjabloon: voor een versnelde screening van sjablonen en condities van eiwitexpressies
Snel genereren van meerdere constructies
Efficiënte in-vitro expressie (E. coli en insecten)
Primers voor affiniteitstags (Strep-tag II/His6-tag)
Signaal van primers van een peptidesequentiëring voor expressie van insecten
RTS Fab-kit lineair sjabloon: kit voor het genereren van een sjabloon voor disulfide- E. coli en insectenkits; genereren van een op PCR-gebaseerde template binnen 1 dag voor disulfide-eiwitexpressie
Snel genereren van lineaire sjablonen voor het functioneel testen van antilichaamfragmenten (Fab, scFv) en gebonden disulfide eiwitten
Introductie van een affiniteitstag voor eiwitzuivering
Introductie van een signaal van een peptidesequentiëring voor de translocatie in microsomen
Compatibel met beide disulfide E. coli - en insectendisulfidekits
RTS 100 SetGenLinTemp voor E. coli, His-tag: genereert lineaire sjablonen voor snelle screening en zorgt voor een optimalisatie van een 6×His-gemerkte eiwitexpressie
Snel genereren van een sjabloon zonder klonen
Bevat alle regelelementen in een optimale afstand
Maakt sjablonen met 6×His-tag met C- en N-aansluiting
Een primair PCR-product kan ook worden gekloond in pIVEX-vectoren
Voor het gebruik met RTS 100 HY-kit voor E. coli
RTS LinTempGen-set voor tarwekiemen, His6-tag: genereert lineaire sjablonen voor snelle screening en zorgt voor een optimalisatie van een 6×His-gemerkte eiwitexpressie
Creëer snel lineaire expressieconstructies
Geoptimaliseerde afstand van eukaryotische regelelementen
Tijd besparen; niet klonen in het laboratorium
Haal uw voordeel uit de flexibele positionering van de 6×His-tag