Anaeroob incubatiesysteem, GasPak
Leverancier: DIFCO BD
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
260411 260413 270308 271034 260457 260656 260662 271040 260626 260618 261181 271051 270303 260630 270124 260680 260683 260678 260679 260414 260001 271055 260684 260672 260673 260674 260671 260685
DIFC260411EA 319.45 EUR
DIFC260411 DIFC260413 DIFC270308 DIFC271034 DIFC260457 DIFC260656 DIFC260662 DIFC271040 DIFC260626 DIFC260618 DIFC261181 DIFC271051 DIFC270303 DIFC260630 DIFC270124 DIFC260680 DIFC260683 DIFC260678 DIFC260679 DIFC260414 DIFC260001 DIFC271055 DIFC260684 DIFC260672 DIFC260673 DIFC260674 DIFC260671 DIFC260685
Anaeroob incubatiesysteem, GasPak
Anaerobe systemen
Ontworpen voor de aanmaak van anaerobe, microaërofiele (verminderd zuurstof), of CO₂-verrijkte omgevingen. De BD GasPak™ 100 en 150 onafhankelijke anaerobe systemen bestaan uit een polycarbonaat pot (geventileerd of niet-geventileerd), deksel met O-ring afdichting, katalysator reactiekamer, BBL kamertemperatuur katalysatorladingen, één rek en een buisjeshouder.
  • GasPak EZ Container Systems bieden een watervrij, katalysatorvrij comfort voor gebruik bij de productie van anaerobe, microaërofiele of CO2-verrijkte omgevingen
  • GasPak EZ Pouch Systems bieden de