Oorkappen, Impact Sport™
Leverancier: Honeywell Safety
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Impact Sport™
DALL1013530EA 200.71 EUR
DALL1013530
Oorkappen, Impact Sport™
Oorkappen Oorkappen met Sound Management
Impact Sport™-oorkappen blokkeren schadelijk contactgeluid en verhogen tegelijkertijd de aandacht van de gebruiker op de omgeving door de geavanceerde geluidsversterkingstechnologie.
  • Het volume van de geluidsversterking gaat niet hoger dan 82 dB - de technologie schakelt uit wanneer het volume 82 dB bereikt
  • Dunne oorkleppen voor comfort in schietpositie
  • De directioneel geplaatste stereomicrofoons zorgen voor een natuurlijkere hoorervaring
  • Air Flow Control™-technologie zorgt voor een optimale demping over alle frequenties heen, zonder toename van de grootte van de oorklep of het gewicht
  • De vastklikkende oorkussens zijn snel en eenvoudig te vervangen
  • Uitgerust met een externe ingang en aansluitkabel voor aansluiting met uw eigen geluidsbron
Door Impact Sport kunnen de dragers belangrijke communicatie horen - collega's, alarmen en waarschuwingssignalen - op een veilig versterkt geluidsniveau. Ze blokkeren doeltreffend elk geluid, zowel continu als impuls, van 82 dB of hoger (bijv. geweerschoten en luid contactgeluid van machines). Ideaal om te jagen en te schieten in de openlucht.
SNR: 25 dB
Gewicht: 286 g