VWR®, Weighing Boats, Papier
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
611-3256EA 61.6 EUR
611-3256 611-3257 611-3258 611-3259 611-3624 611-3625
VWR®, Weighing Boats, Papier
Schuitjes Weegschuitjes
De papieren weegschuitjes van VWR® zijn een primeur in de wereld van milieuvriendelijke verbruiksartikelen voor het laboratorium.
  • Houden de inhoud op dezelfde manier vast als weegschuitjes van polystyreen en zijn gemakkelijker in het gebruik dan standaard plat weegpapier
  • Gemaakt van vetvrij papier dat voldoet aan FDA 21 CFR 176.170, papieren componenten in contact met waterig en vet voedsel, en aan 2I CFR 176.180, contact met droog voedsel
  • Compatibel met warmtetoepassingen tot maximaal 210 °C
Ze zijn allebei Eco-In en Eco-Out.Eco-In omdat ze FSC®-gecertificeerd zijn. Het papier dat gebruikt wordt om de schuitjes te maken is gemaakt van houtproducten uit duurzaam beheerde bossen.
Eco-Out omdat ze van nature in de standaard gemeentelijke afvalstroom zitten..