VWR®, Gelsnijder en laboratoriumveilig scheermes
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
700-0417EA 32.1 EUR
700-0417 700-0418
VWR®, Gelsnijder en laboratoriumveilig scheermes
Scheermesjes
Gemaakt van PET dat geschikt is voor levensmiddelen. De VWR®-gelsnijder is slechts 0,27 mm dik - even dun als een industrieel scheermes met één snijkant, maar veel veiliger te gebruiken.
  • Mogelijkheid om gels direct op de lichtbak te snijden, zonder krassen op het oppervlak van de doos*
  • Kan worden gebruikt voor het hakken, hakken of snijden van zachte weefselmonsters
  • Verstelbaar - Knip het eenvoudig met een standaardschaar op de gewenste breedte
  • Verkrijgbaar in twee maten: Normaal, met hetzelfde formaat als een industrieel scheermesje met één rand, en groot (30% groter)
* Meest geschikt voor 1 tot 2% gels.