Nitril handschoenen, Microflex® 93-843
Leverancier: Ansell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
93-843/9.5-10 93-843/5.5-6 93-843/6.5-7 93-843/7.5-8 93-843/8.5-9
112-4339EA 22.1 EUR
112-4339 112-4335 112-4336 112-4337 112-4338
Nitril handschoenen, Microflex® 93-843
Handschoenen
Deze duurzame handschoenen voor eenmalig gebruik bieden een geavanceerd barrièrebescherming tegen verontreinigingen door de lagere AQL-waarde voor gaatjes (AQL 0,65).
  • Antikleefeigenschappen zijn in de handschoensamenstelling verwerkt voor bestendigheid tegen tape of kleefmiddelen en om bij te dragen aan de efficiëntie en snelheid van de gebruiker
  • Bevatten geen natuurrubberlatex of poeder om de dragers te beschermen tegen allergieën, irritaties en droogheid van de huid
  • De gestructureerde vingers zorgen voor een stevige, efficiënte grip en uitstekende bescherming
  • Door de polymeer coating is de handschoen eenvoudig aan te trekken en wordt de gebruiker beschermd in snel veranderende omgevingen
Ze zijn ideaal voor gebruik bij analytische testen, voedselverwerking, glasproductie, laboratoriumtoepassingen, patiëntonderzoeken, lichte montagetaken en farmaceutische productie.
Certificaten: EN 455, EN ISO 374-1:2016 Type B (JKPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS; Cat. III; AQL 0,65
Goedgekeurd voor voedselcontact