Ballonpipetten, BLAUBRAND®, 2 markeringen, klasse AS, DAkkS-certificaat
Leverancier: Brand
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
DAKKS29723 DAKKS29725 DAKKS29727 DAKKS29732 DAKKS29721 DAKKS29722
BRNDDAKKS29723EA 74.4 EUR
BRNDDAKKS29723 BRNDDAKKS29725 BRNDDAKKS29727 BRNDDAKKS29732 BRNDDAKKS29721 BRNDDAKKS29722
Ballonpipetten, BLAUBRAND®, 2 markeringen, klasse AS, DAkkS-certificaat
Pipetten Volpipetten
AR-Glas®.
  • Gejusteerd op (TD, Ex)
  • Markering en opschriften in contrastrijke blauwe emaillekleur
  • Geleverd met DAkkS-certificaat
Certificaten: DIN EN ISO 648; DE-M markering