Volumetrische kolven, klasse A, schaalverdeling in witte emaillekleur, BLAUBRAND®
Leverancier: Brand
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2.37407 2.37403 2.37404 2.37406 2.37408 2.37409 2.37410 2.37405 2.37402 2.37411 2.37401
BRND2.37407EA 68.5 EUR
BRND2.37407 BRND2.37403 BRND2.37404 BRND2.37406 BRND2.37408 BRND2.37409 BRND2.37410 BRND2.37405 BRND2.37402 BRND2.37411 BRND2.37401
Volumetrische kolven, klasse A, schaalverdeling in witte emaillekleur, BLAUBRAND®
Kolven Maatkolven
Borosilicaatglas 3.3, bruin, met PP-stop.
  • Gejusteerd op (TC, In)
  • Markeringen en opschriften in contrastrijke witte emaillekleur
  • DE-M-markering
  • Totale bestelling van één batch wordt geleverd met batchcertificaat
*Brede hals.
Certificaten: DIN EN ISO 1042