Semi-microbalansen, Explorer®
Leverancier: OHAUS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
30139517 30139515 30139516 30139518 30139519 30218998 30218999 30219000 30219001 30219002
611-3321EA 8220 EUR
611-3321 611-3319 611-3320 611-3322 611-3323 611-3312 611-3313 611-3314 611-3315 611-3316
Semi-microbalansen, Explorer®
Balansen en Weegschalen
Deze semi-microbalansen zijn ontworpen en gemaakt voor geavanceerde professionele weegtoepassingen waarbij de gebruiker zeer nauwkeurig moet zijn.
  • 'High Speed ​​Single Module'-weegcel levert ultrasnelle stabilisatietijden, doorgaans ≤3 seconden voor 0,1 mg en ≤8 seconden voor 0,01 mg
  • Intuïtieve software met een op pictogrammen gebaseerd kleurentouchscreen
  • AutoCal™ automatische interne kalibratie die twee interne gewichten gebruikt om een ​​lineaire kalibratie uit te voeren
  • Gegevens opslaan op USB
  • Vier contactloze sensoren stellen de operator in staat om algemene functies en opdrachten uit te voeren met een veeg van de hand
  • Keuze uit antistatisch glazen windscherm met opklapbare deur of Auto-Door - automatische windschermdeuren voor toegang tot de kamer zonder de deuren aan te raken, waardoor ongewenste trillingen worden geminimaliseerd
  • Ingebouwde ionisator met Auto-Door-modellen
  • LIMS-compatibiliteit
Een gebruikersbeheerfunctie biedt profielen voor één beheerder en vijf extra gebruikers, samen met een indicator voor monsters onder het minimumgewicht en een realtimeklok voor GLP/GMP-gegevensverzameling.
Certificaten:
Informatie over toebehoren:
Bestelinformatie: Een selectie van OIML EC-goedgekeurde balansen met de aanduiding M (bijv. EX125DM) is ook beschikbaar. Voor het volledige assortiment accessoires voor de Explorer® semi-microbalans kunt u contact opnemen met uw lokale Avantor-verkoopkantoor.
Leveringsinformatie:
Opgelet:
Order Now