VWR®, Inzetplaten voor celcultuur, PC
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
734-2739EA 295 EUR
734-2739 734-2717 734-2728 734-2726 734-2715 734-2737 734-2716 734-2738 734-2727 734-2731 734-2720 734-2742 734-2732 734-2721 734-2743 734-2744 734-2722 734-2733 734-2745
VWR®, Inzetplaten voor celcultuur, PC
Microplaten Insertplaten en inserts
PC, steriel, met deksel. Deze inzetplaten zijn voorzien van een dun, semi-transparant polycarbonaatmembraan met poriegroottes van 0,1 tot 12,0 μm.
  • Behandeld voor optimale celhechting
  • Afgemonteerd met putplaten
  • Bestand tegen de meeste fixeer- en kleurmiddelen
  • Niet-pyrogeen
  • Gesteriliseerd door bestraling met elektronenstralen
Temperatuurbereik: –20 tot +50 °C.
Certificaten: ISO 9001, ISO 13485.
Verpakking: Individueel verpakt in recyclebaar PET.
Opgelet: Inserts zijn niet autoclaveerbaar.