Handschoenen voor algemeen gebruik, ActivArmr® Medium Duty HI-VIZ™ 97-013
Leverancier: Ansell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
97-013/9 97-013/11 97-013/10 97-013/7 97-013/8
ANSE97-013/9EA 172 EUR
ANSE97-013/9 ANSE97-013/11 ANSE97-013/10 ANSE97-013/7 ANSE97-013/8
Handschoenen voor algemeen gebruik, ActivArmr® Medium Duty HI-VIZ™ 97-013
Handschoenen
Deze handschoenen zijn zeer zichtbaar door hun fel oranje voering gemaakt van Techcor®/Spandex/polyester en een duurzame oranje coating uit nitril en PU. Door de uitstekende schuurbestendigheid en gemiddelde snijbescherming zijn ze geschikt voor meerdere toepassingen.
  • De perfecte pasvorm zorgt voor comfort, beweeglijkheid en maximale controle voor veeleisende werkzaamheden gedurende de hele dag
  • Betere zichtbaarheid bij slechte verlichting zal de veiligheid verhogen
  • De Techcor® voering zorgt voor een betere snij- en schuurbescherming
Ideaal voor takenMore Product Information