Universele diepvriezers, G-modellen
Leverancier: Liebherr
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
G2713 G2413 G2033 G2733
471-0240EA 0 EUR
471-0240 472-2339 471-1020 471-0912
Universele diepvriezers, G-modellen
Vriezers Vriezers voor laboratoria en algemeen gebruik
Dit zijn vriezers voor algemeen gebruik met statische koeling - ideaal voor de opslag van niet-kritische producten. Deze ruime, energiebesparende staande vriezers zijn zeer zuinig met geoptimaliseerde koelsystemen en compressoren. Ze gebruiken zeer weinig elektriciteit en zijn zeer gebruiksvriendelijk. Alle modellen zijn uitgerust met een herstel-dooiwatersysteem. Alle modellen zijn voorzien van SuperFrost-technologie die het invriezen eenvoudig maakt en energie bespaart; de temperatuur wordt snel verlaagd tot −32 °C.
  • Elektronische temperatuurregeling
  • Alle laden kunnen worden
More Product Information
Order Now
Specificaties
Model G 2713 G 2413 G 2033 G 2733
Environmentally Preferable
Art.-Nr. 471-0240 472-2339 471-1020 471-0912
Luchtcirculatie Niet geventileerd Niet geventileerd Niet geventileerd Niet geventileerd
Aflezing LED LED LED
Type deur 1 solid, reversible door 1 solid, reversible door 1 solid, reversible door 1 solid, reversible door
Materiaal Staal Staal Staal Staal
Energieklasse A+ A+ A+ A+